Tlačiť
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 49.74 EUR
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
Teplota tavenia: 103…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11053791
Číslo CAS: 220513-46-2