Tlačiť
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 399.52 EUR
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Vzorec: C₄H₅BrF₂
Teplota varu: 108…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797749
Číslo CAS: 77613-65-1
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III