Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 75.01 EUR
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
Teplota varu: 185…186 °C/745mmHg
Teplota tavenia: 17…17,5 °C
Hustota: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039398
Číslo CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4