Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G PC4890-100G PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA 43.72 EUR
APOSPC4890-10G APOSPC4890-100G APOSPC4890-500G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
Teplota varu: 197…198 °C
Hustota: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001041
Číslo CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
OSN: 3265
ADR: 8,II