Tlačiť
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 364.51 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene, Technical Grade
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Mw: 237.04
Teplota varu: 227
Teplota tavenia: 13
Hustota: 1.555
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190103
Číslo CAS: 85684-64-6
OSN: 3265
ADR: 8 II