Tlačiť
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 99.48 EUR
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Mw: 142.1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010327
Číslo CAS: 2646-90-4
OSN: 1989
ADR: 3 III