Tlačiť
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4883-1G PC4883-5G
APOSPC4883-1GEA 72.9 EUR
APOSPC4883-1G APOSPC4883-5G
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Mw: 299.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664270
Číslo CAS: 338422-70-1