Tlačiť
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 608.05 EUR
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Vzorec: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Mw: 351.76 g/mol
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141695
Číslo CAS: 338979-08-1