Tlačiť
Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 1050.54 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, anhydrous 99%
Indium(III) fluoride
Vzorec: F₃In
Teplota tavenia: 1170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016149
Číslo CAS: 7783-52-0