Tlačiť
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 88.12 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Mw: 163.1
Teplota tavenia: 150…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153194
Číslo CAS: 22245-83-6