Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC48678-25G PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA 33.13 EUR
APOSPC48678-25G APOSPC48678-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Technical Grade
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061094
Číslo CAS: 657-06-7