Tlačiť
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline, 6-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC4867-1G PC4867-250MG
APOSPC4867-1GEA 33.13 EUR
APOSPC4867-1G APOSPC4867-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol 97%
6-(Trifluoromethoxy)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Mw: 229.16 g/mol
Teplota tavenia: 233…236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219858
Číslo CAS: 175203-87-9