Tlačiť
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₃
Mw: 208.096 g/mol
Teplota tavenia: 189…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153193
Číslo CAS: 33252-64-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III