Tlačiť
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 676.69 EUR
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Vzorec: C₅H₅F₃N₂O
Teplota tavenia: 129…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085094
Číslo CAS: 119022-51-4