Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 24.91 EUR
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185386
Číslo CAS: 581813-17-4