Tlačiť
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 267.95 EUR
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Vzorec: C₇F₁₆
Teplota varu: 80…82 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040339
Číslo CAS: 335-57-9