Tlačiť
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48468-100G PC48468-25G PC48468-5G
APOSPC48468-100GEA 231.92 EUR
APOSPC48468-100G APOSPC48468-25G APOSPC48468-5G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
Mw: 428.272 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24368564
Číslo CAS: 1075198-30-9