Tlačiť
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 26.55 EUR
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
Teplota tavenia: 51…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112501
Číslo CAS: 884494-38-6