Tlačiť
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 59.77 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Mw: 285.02 g/mol
Teplota tavenia: 80…82 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835318
Číslo CAS: 157026-18-1