Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 44.86 EUR
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
Mw: 275.4503 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699114
Číslo CAS: 158579-80-7