Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 24.95 EUR
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota varu: 178 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002299
Číslo CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II