Tlačiť
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 290.81 EUR
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
Vzorec: C₇HF₇
Teplota varu: 100…106 °C
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862013
Číslo CAS: 654-53-5
OSN: 1993
ADR: 3,II