Tlačiť
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 208.58 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03 g/mol
Teplota varu: 49 °C/0.4mmHg
Teplota tavenia: 38…43 °C
Teplota vzplanutia: 92.8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001155
Číslo CAS: 92814-00-1
OSN: 3261
ADR: 8 II