Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48364-100G PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA 368.52 EUR
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.0154 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06208253
Číslo CAS: 1483-56-3