Tlačiť
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 109.51 EUR
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Teplota varu: 85 °C/112mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189478
Číslo CAS: 799557-87-2
OSN: 3267
ADR: 8,III