Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 1221.42 EUR
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189477
Číslo CAS: 61655-69-4
OSN: 3267
ADR: 8,III