Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48356-1G PC48356-5G PC48356-25G PC48356-100G
APOSPC48356-1GEA 72.9 EUR
APOSPC48356-1G APOSPC48356-5G APOSPC48356-25G APOSPC48356-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832310
Číslo CAS: 1017778-62-9
OSN: 3276
ADR: 6.1 III