Tlačiť
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G PC48354-250MG PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA 79.71 EUR
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12545933
Číslo CAS: 295779-86-1