Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 54.88 EUR
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832311
Číslo CAS: 937068-58-1