Tlačiť
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Dibromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 443.82 EUR
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Br₂F₄
Mw: 321.89 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800679
Číslo CAS: 1027511-90-5