Tlačiť
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 49.67 EUR
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.13 g/mol
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140191
Číslo CAS: 799814-32-7