Tlačiť
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48340-1G PC48340-5G PC48340-250MG
APOSPC48340-1GEA 108.3 EUR
APOSPC48340-1G APOSPC48340-5G APOSPC48340-250MG
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide
Vzorec: C9H8FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 672931-28-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III