Tlačiť
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 655.72 EUR
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.04 g/mol
Teplota varu: 49 °C/5mmHg
Hustota: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12789673
Číslo CAS: 434-42-4