Tlačiť
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48314-1G PC48314-2.5G PC48314-5G PC48314-10G
APOSPC48314-1GEA 269.18 EUR
APOSPC48314-1G APOSPC48314-2.5G APOSPC48314-5G APOSPC48314-10G
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₄F₃NOSi
Mw: 249.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14666453
Číslo CAS: 561304-47-0