Tlačiť
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 24.91 EUR
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Mw: 316.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11849931
Číslo CAS: 702641-04-1