Tlačiť
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 539.15 EUR
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Mw: 111.119 g/mol
Teplota varu: 114 °C
Hustota: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08705710
Číslo CAS: 15931-15-4
OSN: 1993
ADR: 3 III