Tlačiť
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 119.94 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅FIN
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095297
Číslo CAS: 153034-94-7