Tlačiť
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobromobenzene, 1-Bromo-3-fluoro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC48300-1G PC48300-5G PC48300-25G
APOSPC48300-1GEA 34.85 EUR
APOSPC48300-1G APOSPC48300-5G APOSPC48300-25G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.0053 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11036067
Číslo CAS: 147992-27-6