Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 69.8 EUR
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota varu: 147…148 °C
Teplota tavenia: 45…46 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002222
Číslo CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
OSN: 1325
ADR: 4.1,II