Tlačiť
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 24.91 EUR
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂
Mw: 241.011 g/mol
Teplota tavenia: 66…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864896
Číslo CAS: 944401-56-3