Tlačiť
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 24.95 EUR
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 219.9959 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261246
Číslo CAS: 885588-12-5