Tlačiť
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
PC48292-1G PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA 101.48 EUR
APOSPC48292-1G APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₅F₃N₂
Teplota tavenia: 179…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000863
Číslo CAS: 33468-67-6