Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 400.72 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832269
Číslo CAS: 1017777-72-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III