Tlačiť
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 231.05 EUR
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Hustota: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236321
Číslo CAS: 198649-68-2
OSN: 3265
ADR: 8,III