Tlačiť
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxy-4-fluorobenzoic acid
PC4823-25G PC4823-5G PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA 122.74 EUR
APOSPC4823-25G APOSPC4823-5G APOSPC4823-100G
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 96%
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 206…208 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272134
Číslo CAS: 82846-18-2