Tlačiť
2'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC4816-1G PC4816-25G PC4816-5G
APOSPC4816-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4816-1G APOSPC4816-25G APOSPC4816-5G
2'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
2'-Trifluoromethoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Hustota: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236320
Číslo CAS: 220227-93-0