Tlačiť
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 1111.51 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Vzorec: C₆H₅F₅N₂O₂S
Mw: 264.17 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11501034
Číslo CAS: 197385-06-1