Tlačiť
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 396.71 EUR
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Vzorec: C₅H₅F₆NO₂
Teplota tavenia: 204 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014349
Číslo CAS: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5