Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G PC4809-5G PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4809-1G APOSPC4809-5G APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Mw: 183.1548 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236240
Číslo CAS: 41429-22-5
OSN: 3276
ADR: 6.1 III