Tlačiť
Hexafluoropropene trimer 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4792-100G PC4792-25G
APOSPC4792-100GEA 257.52 EUR
APOSPC4792-100G APOSPC4792-25G
Hexafluoropropene trimer 97%
Hexafluoropropene trimer
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Vzorec: C₉F₁₈
Teplota varu: 110…115 °C
Hustota: 1,83 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043821
Číslo CAS: 6792-31-0
OSN: 1993
ADR: 3,III